CAS RN 47092-75-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilacetato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Alfa-Desetil Butamirato, TRC
CAS: 47092-75-1 Fórmula molecular: C16 H25 N O3 Peso molecular (g/mol): 279.37 Sinónimo: Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester,2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate,Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester,2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate,Butamirate Impurity 2 Nombre IUPAC: 2-[2-(dietilamino)etoxi]etil 2-fenilacetato SMILES: CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1