Learn More
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilacetato, Mikromol™
Código de producto. 17952306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17952306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3771.010100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilacetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
CAS 47092-75-1
Nombres de analitos o componentes 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 279.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279,1834 g/mol