Learn More
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilacetato, Mikromol™
Descrizione
2-[2-(Dietilamino)etoxi]etilo 2-fenilacetato
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| CAS | 47092-75-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?