Learn More
Alfa-Desetil Butamirato, TRC
Código de producto. 30362163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362163 10 mg 10 miligramos
30359392 50 mg 50 miligramos
30354447 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29050510MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47092-75-1
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 279.37
Sinónimo Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2
Nombre IUPAC 2-[2-(dietilamino)etoxi]etil 2-fenilacetato
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1834
Porcentaje de pureza >95%