CAS RN 4705-34-4
IUPAC Nombre:
1-methoxy-4-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
Sinónimos:
1-methoxy-4-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
Peso molecular (g/mol):
240.3
Fórmula molecular:
C16H16O2
InChi Key:
CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(\C=C\C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
1
–
2
de
2
resultados
2
4,4'-Dimetoxistilbeno (~90%), TRC
CAS: 4705-34-4 Fórmula molecular: C16 H16 O2 Peso molecular (g/mol): 240.3 Sinónimo: 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis(4-methoxybenzene),Bianisal,Bianisylidene,Photoanethole,p,p'-Dimethoxy-(E/Z)-stilbene Nombre IUPAC: 1-metaxi-4-[2-(4-metoxifenil)vinilo]benceno SMILES: COc1ccc(C=Cc2ccc(OC)cc2)cc1