Learn More
4,4'-Dimetoxiestilbeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10407880 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10407880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115660100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dimethoxystilbene
Nombre de nota 99%
CAS 4705-34-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213°C to 215°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H16O2
Fórmula lineal CH3OC6H4CH=CHC6H4OCH3
Número MDL MFCD00008414
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 1023
Sinónimo bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
Clave InChI CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-2-(4-metoxifenil)etenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 240.3
PubChem CID 641296
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Escamas brillantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dimethoxystilbene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.