Learn More
4,4'-Dimetoxistilbeno (~90%), TRC
Código de producto. 30378460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378460 100 mg 100 miligramos
30370926 1 g -
30376244 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4705-34-4
Fórmula molecular C16 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis(4-methoxybenzene), Bianisal, Bianisylidene, Photoanethole, p,p'-Dimethoxy-(E/Z)-stilbene
Nombre IUPAC 1-metaxi-4-[2-(4-metoxifenil)vinilo]benceno
SMILES COc1ccc(C=Cc2ccc(OC)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxystilbene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(18-2)12-8-14/h3-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115