accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOH3COClClCl(Z)

CAS RN 470-90-6

IUPAC Nombre: (1Z)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl phosphate
Sinónimos: chlorfenvinphos
Peso molecular (g/mol): 359.56
Fórmula molecular: C12H14Cl3O4P
InChi Key: FSAVDKDHPDSCTO-WQLSENKSSA-N
SMILES: CCOP(=O)(OCC)O\C(=C/Cl)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados