Learn More
Método 525.3 de la EPA Mezcla de pesticidas organofosforados 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Dimethipin∣Disulfoton∣Ethion∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Tribufos |
| CAS | 470-90-6, 2921-88-2, 62-73-7, 1445-75-6, 55290-64-7, 298-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Dimethipin∣Disulfoton∣Ethion∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Tribufos |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorfenvinphos 500 μg/mL∣Chlorpyrifos 500 μg/mL∣Dichlorvos 500 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 500 μg/mL∣Dimethipin 500 μg/mL∣Disulfoton 500 μg/mL∣Ethion 500 μg/mL∣Ethoprophos 500 μg/mL∣Mevinphos 500 μg/mL∣Parathion-ethyl 500 μg/mL∣Parathion-methyl 500 μg/mL∣Phorate 500 μg/mL∣Phosphamidon 500 μg/mL∣Profenofos 500 μg/mL∣Tribufos 500 μg/mL |