Learn More
Clorfenvinfos, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12969474 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12969474 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12969474
Marca: SPEX Certiprep S785
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Chlorfenvinfos470-90-61000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfenvinfos
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 470-90-6, 67-64-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H14Cl3O4P
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI FSAVDKDHPDSCTO-XYOKQWHBSA-N
SMILES CCOP(=O)(OCC)OC(=CCl)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC fosfato de dietilo [(E)-2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etenilo]
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 359.564
PubChem CID 5377791
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio