accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaH3CH3CS(R)(R)HNO(R)OOSON(S)OO

CAS RN 4697-14-7

IUPAC Nombre: disodium (2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-carboxylato-2-(thiophen-3-yl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Sinónimos: ticar ticarcillin disodium ticarcillin sodium ticarpen aerugipen
Peso molecular (g/mol): 428.38
Fórmula molecular: C15H14N2Na2O6S2
InChi Key: ZBBCUBMBMZNEME-QBGWIPKPSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C([O-])=O)C3=CSC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados