Learn More
Ticarcillin disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16478656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1175
MedChemExpress Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.
Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticarcillin disodium
Forma física Solid
CAS 4697-14-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2Na2O6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (291.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (233.43 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CSC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 428.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.39
Porcentaje de pureza 97.26%