accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNCH3OHH3COH3CO

CAS RN 469-59-0

IUPAC Nombre: 3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3'a,4,4',5',6,6',6a,6b,7,7',7'a,8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[cyclohexa[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-11-one
Sinónimos: jervine
Peso molecular (g/mol): 425.61
Fórmula molecular: C27H39NO3
InChi Key: CLEXYFLHGFJONT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C2NCC(C)CC2OC11CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3C(=O)C2=C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados