Learn More
Jervine, MedChemExpress
Descripción
Jervine (11-Ketocyclopamine) is a potent Hedgehog (Hh) inhibitor with an IC50 of 500-700 nM. Jervine is a natural teratogenic sterodial alkaloid from rhizomes of Veratrum album. Jervine has anti-inflammatory and antioxidant properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Jervine |
| CAS | 469-59-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H39NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 11-Ketocyclopamine |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (2.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2([H])[C@]3(C)C(C[C@@H](O)CC3)=CC[C@@]2([H])[C@]4([H])CC[C@]5(O[C@@]6([H])[C@@]([C@H]5C)([H])NC[C@@H](C)C6)C(C)=C41 |
| Peso molecular (g/mol) | 425.6 |
| Mostrar más |