accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CNSOOOCNCH3SOOO

CAS RN 4680-78-8

IUPAC Nombre: sodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(phenyl)methylium
Sinónimos: sodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(phenyl)methylium
Peso molecular (g/mol): 690.8
Fórmula molecular: C37H35N2NaO6S2
InChi Key: XKTMIJODWOEBKO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados