Learn More
Verde ácido 3 (~50%), TRC
Código de producto. 30308777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30308777 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30308777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18986510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Green 3
CAS 4680-78-8
Fórmula molecular C37H35N2NaO6S2
Cantidad 10 g
Sinónimo N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-benzenemethanaminium Inner Salt Sodium Salt, C.I. Acid Green 3, C.I. Acid Green 3 Sodium Salt, 4-[4-(N-Ethyl-p-sulfobenzylamino)diphenylmethylene]-[1-(N-ethyl-N-p-sulfoniumbenzyl)-delta2,5-cyclohexadienimine] Monosodium Salt, A.F. Green No. 1, Acid Green, Acid Green 2G, Acid Green B, Acid Green G, Acid Green G (Polish), Acid Green S, Acid Leather Green 3G, Acid Leather Green F, Acid green 3, Acidal Green G, Acilan Green B, Amacid Green B, Brilliant Green 3EMBL, Bucacid Guinea Green BA, C.I. 42085C.I. Food Green 1, Calcocid Green G, FD and C Green No. 1, FD&C Green No. 1, Fenazo Green L, Guinea Green B, Guinea Green BA, Guinea green, Hidacid Emerald Green, Hispacid Green GB, Japan Green 1, Japan Green 402, Japan Green No. 1Japan Green No. 402, Kiton Green F, Kiton Green FC, Leather Green B, Merantine Green G, NSC 5016, NSC 8684, Naphthalene Green G, Naphthalene Lake Green G, Naphthalene Leather Green G, Neran Brilliant Green G, Pontacyl Green B, Pontacyl Green BL, Sulpho Green 2B, Triacid Green G, Vondacid Green L
Fórmula InChI InChI=1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-10-8-14-35(24-28)46(40,41)42)33-20-16-31(17-21-33)37(30-12-6-5-7-13-30)32-18-22-34(23-19-32)39(4-2)27-29-11-9-15-36(25-29)47(43,44)45;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5
Nombre IUPAC sodio;3-[[N-etil-4-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-fenilmetil]anilino]metil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 690.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.1834