CAS RN 4680-37-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido fusídico 3-cetogénico, TRC
CAS: 4680-37-9 Fórmula molecular: C31 H46 O6 Peso molecular (g/mol): 514.69 Sinónimo: (4alpha,8alpha,9beta,11alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)-16-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid,11alpha,16beta-Dihydroxy-3-oxo-29-nor-8alpha,9beta,13alpha,14beta-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid 16-acetate,3-Oxofusidic acid Nombre IUPAC: (2Z)-2-[(4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-11-hidroxi-4,8,10,14-tetrametil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-ilideno]-6-metilhep-5-ácido enoico SMILES: C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H]([C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C)[C@@]2(C)CCC1=O