Learn More
Ácido fusídico 3-cetogénico, TRC
Código de producto. 30010525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010525 5 mg 5 miligramos
30003638 2.5 mg 2.50 miligramo
30005932 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1889805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4680-37-9
Fórmula molecular C31 H46 O6
Peso molecular (g/mol) 514.69
Sinónimo (4alpha,8alpha,9beta,11alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)-16-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 11alpha,16beta-Dihydroxy-3-oxo-29-nor-8alpha,9beta,13alpha,14beta-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid 16-acetate, 3-Oxofusidic acid
Nombre IUPAC (2Z)-2-[(4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-11-hidroxi-4,8,10,14-tetrametil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-ilideno]-6-metilhep-5-ácido enoico
SMILES C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H]([C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C)[C@@]2(C)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ketofusidic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-22,24-25,27,34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.3294
Porcentaje de pureza >95%