CAS RN 467446-91-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil 6-Sulfo-2-acetamido-2-desoxi-Beta-D-glucopiranósido Sal Sódica, TRC
CAS: 467446-91-9 Fórmula molecular: C14H17N2NaO11S Peso molecular (g/mol): 444.35 Sinónimo: 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 6-(Hydrogen sulfate), Monosodium Salt Nombre IUPAC: sodio (((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-il)sulfato de metil SMILES: CC(N[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)COS(=O)(O[Na])=O)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)=O