Learn More
p-Nitrofenil 6-Sulfo-2-acetamido-2-desoxi-Beta-D-glucopiranósido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30476069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30476069 50 mg
1 options
Código de producto. 30476069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50500550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 467446-91-9
Fórmula molecular C14H17N2NaO11S
Peso molecular (g/mol) 444.35
Sinónimo 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 6-(Hydrogen sulfate), Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio (((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-il)sulfato de metil
SMILES CC(N[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)COS(=O)(O[Na])=O)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O11S.Na/c1-7(17)15-11-13(19)12(18)10(6-25-28(22,23)24)27-14(11)26-9-4-2-8(3-5-9)16(20)21;/h2-5,10-14,18-19H,6H2,1H3,(H,15,17)(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.05