accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNOONHNCH3CH3CH3OH3COOH2NH3CH3COHOCH3HCl(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 467214-21-7

IUPAC Nombre: 19-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate hydrochloride
Sinónimos: 19-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 653.21
Fórmula molecular: C32H49ClN4O8
InChi Key: DFSYBWLNYPEFJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.COC1CC(C)CC2=C(NCCN(C)C)C(=O)C=C(NC(=O)C(C)=CC=CC(OC)C(OC(N)=O)C(C)=CC(C)C1O)C2=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (4)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)