Learn More
Alvespimycin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483276 25 mg 25 miligramos
16454928 10 mg 10 miligramos
16451026 200 mg 200 miligramos
16445706 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12024
MedChemExpress Alvespimycin hydrochloride (17-DMAG hydrochloride; KOS-1022; BMS 826476) is a potent inhibitor of Hsp90, binding to Hsp90 with EC50 of 62±29 nM.
Alvespimycin hydrochloride (17-DMAG hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alvespimycin hydrochloride
Forma física Powder
CAS 467214-21-7
Color Purple
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H49ClN4O8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 17-DMAG hydrochloride KOS-1022 BMS 826476
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (76.55 mM) ∣H2O : 4.76 mg/mL (7.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C/C1=C\C=C/[C@@H]([C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC(C(C(NC1=O)=CC2=O)=O)=C2NCCN(C)C)C)OC)O[H])C)OC(N)=O)OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 653.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.21
Porcentaje de pureza 95.61%