Learn More
17-DMAG hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18035372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18035372 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18035372 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 2610/1
Water-soluble Hsp90 inhibitor
Water-soluble analog of 17-AAG (Cat. No. 1515) and geldanamycin (Cat. No. 1368). Binds the ATP binding site of Hsp90 and inhibits its chaperone activity. Displays more potent antitumor activity than 17-AAG (mean GI50 values are 53 and 123 nM for 17-DMAG and 17-AAG respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-DMAG hydrochloride
CAS 467214-21-7
Fórmula molecular C32H49ClN4O8
Cantidad 1 mg
Sinónimo 17-Demethoxy-17-[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]geldanamycin hydrochloride
Clave InChI DFSYBWLNYPEFJK-ZOKRJHFSSA-N
SMILES CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCCN(C)C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC.Cl
Nombre IUPAC [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S)-21-[2-(dimethylamino)ethylamino]-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 653.214
PubChem CID 131954774
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.21
Porcentaje de pureza >99%