accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4669-02-7

IUPAC Nombre: 14-methylpentadecanoic acid
Sinónimos: isopalmitic acid
Peso molecular (g/mol): 256.43
Fórmula molecular: C16H32O2
InChi Key: ZONJATNKKGGVSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados