Learn More
Ácido 14-metilpentadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14-Methylpentadecanoic Acid |
| CAS | 4669-02-7 |
| Fórmula molecular | C16 H32 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Iso-C16:0, Isohexadecanoic Acid, Isopalmitic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 14-metilpentadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 256.424 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.24 |