accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)OH(R)(R)H3C(R)(S)OHOO

CAS RN 465-21-4

IUPAC Nombre: 5-[(1R,3aS,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2H-pyran-2-one
Sinónimos: bufalin
Peso molecular (g/mol): 386.53
Fórmula molecular: C24H34O4
InChi Key: QEEBRPGZBVVINN-ZXRSHIDQSA-N
SMILES: C[C@]12CCC3C(CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C1=COC(=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados