Learn More
MedChemExpress Bufalin
Código de producto. 16439158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439158 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16439158 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0877
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Bufalin is an active component isolated from Chan Su, acts as a potent Na+/K+-ATPase inhibitor, binds to the subunit α1, α2 and α3, with Kd of 42.5, 45 and 40 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 386.52 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 465-21-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.02%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (258.72 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Na+/K+ ATPase