CAS RN 4608-49-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetato de larixilo, TRC
CAS: 4608-49-5 Fórmula molecular: C22 H36 O3 Peso molecular (g/mol): 348.52 Sinónimo: (αS,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol,[1S-[1α(R*),4β,4aβ,8aα]]-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol Nombre IUPAC: [(3S)-5-[(1S,4S,4aS,8aR)-4-hidroxi-5,5,8a-trimetil-2-metilideno-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-1-il]-3-metilpent-1-en-3-il] acetato SMILES: CC(=O)O[C@@](C)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C