Learn More
Acetato de larixilo, TRC
Código de producto. 30012022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012022 50 mg 50 miligramos
30011196 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17595550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4608-49-5
Fórmula molecular C22 H36 O3
Peso molecular (g/mol) 348.52
Sinónimo (αS,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, [1S-[1α(R*),4β,4aβ,8aα]]-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol
Nombre IUPAC [(3S)-5-[(1S,4S,4aS,8aR)-4-hidroxi-5,5,8a-trimetil-2-metilideno-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-1-il]-3-metilpent-1-en-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@](C)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Larixyl Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2664