accessibility menu, dialog, popup

UserName

FN

CAS RN 459-22-3

IUPAC Nombre: 2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Sinónimos: benzeneacetonitrile, 4-fluoro-
Peso molecular (g/mol): 135.14
Fórmula molecular: C8H6FN
InChi Key: JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(CC#N)C=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)