Learn More
4-Fluorofenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442457 100 g 100 g
11422457 5 g 5 g
11432457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14290.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-22-3
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD00001917
Clave InChI JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetonitrile
Densidad 1.13
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.5002
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 1907764
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza ≥98%