Learn More
4-Fluorofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10275430 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146720250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-22-3
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00001917
Clave InChI JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetonitrile
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1260g/mL
Punto de ebullición 119°C to 120°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.4990 to 1.502
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.126
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.