CAS RN 457081-03-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Piridona 6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Pyridone 6, MedChemExpress
MedChemExpress Pyridone 6 is a pan-JAK inhibitor, which potently inhibits the JAK kinase family, with IC50s of 1 nM for JAK2 and TYK2, 5 nM for JAK3, and 15 nM for JAK1, while displaying significantly weaker affinities (130 nM to >10 mM) for other protein tyrosine kinases.
3