Learn More
Piridona 6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridone 6 |
| CAS | 457081-03-7 |
| Fórmula molecular | C18 H16 F N3 O |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluoro-1,6-dihydro-7H-benz[h]imidazo[4,5-f]isoquinolin-7-one, CMP 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22) |
| SMILES | CC(C)(C)c1nc2c3C=CNC(=O)c3c4cc(F)ccc4c2[nH]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1277 |