CAS RN 4560-41-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
o-Nitrofenil Éter Bencílico, TRC
CAS: 4560-41-2 Fórmula molecular: C13 H11 N O3 Peso molecular (g/mol): 229.23 Nombre IUPAC: 1-nitro-2-fenilmetoxibenceno SMILES: [O-][N+](=O)c1ccccc1OCc2ccccc2