Learn More
o-Nitrofenil Éter Bencílico, TRC
Código de producto. 30483660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30483660 5 g
1 options
Código de producto. 30483660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5030505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4560-41-2
Fórmula molecular C13 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 229.23
Nombre IUPAC 1-nitro-2-fenilmetoxibenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Nitrophenyl Benzyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0739