accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOOH

CAS RN 456-59-7

IUPAC Nombre: 3,3,5-trimethylcyclohexyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Sinónimos: cyclandelate spasmocyclon ciclospasmol spasmione arto-espasmol cyclergine 环扁桃酯 spasmocyclone sancyclan cyclolyt
Peso molecular (g/mol): 276.38
Fórmula molecular: C17H24O3
InChi Key: WZHCOOQXZCIUNC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)C(O)C1=CC=CC=C1
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados