Learn More
Ciclandelato, LoGiCal
Código de producto. 30459602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459602 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459602 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0497.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclandelate
CAS 456-59-7
Nombres de analitos o componentes Cyclandelate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mandelic acid, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester (6CI,7CI,8CI), Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, mandelate (8CI), 3,3,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, 3,5,5-Trimethylcyclohexanol, mandelic acid ester, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl amygdalate, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, Arto-Espasmol, BS 572, Capilan, Ciclospasmol, Clandilon, Cyclandelate, Cyclergine, Cyclobral, Cyclolyt, Cyclomandol, Cyclospasmol, Dilatan, Natil, Novodil, Perebral, Saiclate, Sancyclan, Sepyron, Spasmione, Spasmocyclon, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol alpha-phenyl-alpha-hydroxyacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O3/c1-12-9-14(11-17(2,3)10-12)20-16(19)15(18)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,18H,9-11H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)C(O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-fenilacetato de (3,3,5-trimetilciclohexilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 276.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1725 g/mol