accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONHNCH3

CAS RN 454703-20-9

IUPAC Nombre: tert-butyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 186.26
Fórmula molecular: C9H18N2O2
InChi Key: CHRBSEYIEDTNSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)