Learn More
1-Boc-3-(metilamino)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474338 1 g 1 g
15484338 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57951.03
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Boc-3-(methylamino)azetidine is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Boc-3-(metilamino)azetidina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar bajo gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454703-20-9
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD08752496
Clave InChI CHRBSEYIEDTNSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-methylamino azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino azetidine, 1-n-boc-3-methylamino azetidine, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-methylamino azetidine, 1-boc-3-methylaminoazetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-boc-3-methylaminoazatidine, 1-boc-3-methyl amino azatidine hydrochloride, 3-methylamino-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 23153172
Nombre IUPAC tert-butilo 3-(metilamino)azetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(methylamino)azetidine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%