CAS RN 454-14-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cuscohigrina (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 454-14-8 Fórmula molecular: C13 H24 N2 O Peso molecular (g/mol): 224.34 Sinónimo: 2-Propanone, 1,3-bis(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (R*,S*)-,Cuscohygrine (6CI,7CI,8CI),rel-1-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-2-propanone,Bellaradin,Bellaradine,Cuscohygrine, meso-,Cuskhygrin,Cuskhygrine,meso-Cuscohygrine,2-Propanone, 1-[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, rel- Nombre IUPAC: 1-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]-3-[(2R)-1-metilpirrolidina-2-il]propano-2-una SMILES: CN1CCC[C@H]1CC(=O)C[C@H]2CCCN2C