Learn More
Cuscohigrina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cuscohygrine (Mixture of Diastereomers) |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-12H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1889 |