accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNF

CAS RN 452972-14-4

IUPAC Nombre: 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Sinónimos: 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 223.05
Fórmula molecular: C11H15BFNO2
InChi Key: YYOZFGQOPNTVGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)N=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados