Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-fluoropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357439 1 g 1 g
15467735 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27845.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452972-14-4
Fórmula molecular C11H15BFNO2
Peso molecular (g/mol) 223.054
Número MDL MFCD06798245
Clave InChI YYOZFGQOPNTVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic pound inverted question markacid pound inverted question markpinacol pound inverted question markester, pubchem24045, 2-fluoropyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 12067063
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 42°C to 45°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.06
Porcentaje de pureza 95%