CAS RN 4528-52-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de S-(+)-Deprenilo, TRC
CAS: 4528-52-3 Fórmula molecular: C13 H17 N . Cl H Peso molecular (g/mol): 223.74 Sinónimo: N-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride,(S)-Selegiline Hydrochloride,Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αS)-,Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (S)- (9CI),Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, D-(+)- (8CI),(+)-Deprenil hydrochloride,(+)-Deprenyl hydrochloride,S-Deprenyl hydrochloride Nombre IUPAC: (2S)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-ynilpropan-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C