Learn More
Clorhidrato de S-(+)-Deprenilo, TRC
Código de producto. 30356074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356074 50 mg 50 miligramos
30350724 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28859550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4528-52-3
Fórmula molecular C13 H17 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 223.74
Sinónimo N-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, (S)-Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (S)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, D-(+)- (8CI), (+)-Deprenil hydrochloride, (+)-Deprenyl hydrochloride, S-Deprenyl hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-ynilpropan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(+)-Deprenyl hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1128