accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3OOHNOOH3COOH

CAS RN 45214-91-3

IUPAC Nombre: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
Sinónimos: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 261.27
Fórmula molecular: C11H19NO6
InChi Key: OHYMUFVCRVPMEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)