Learn More
Éster 5-metílico del ácido N-Boc-L-glutámico, TRC
Código de producto. 30339602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339602 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30339602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6560851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 45214-91-3
Fórmula molecular C11H19NO6
Cantidad 1 g
Sinónimo N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid gamma-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(14)15)5-6-8(13)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)/t7-/m0/s1
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-5-metoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 261.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1212