Learn More
Ácido N-Boc-L-glutámico 5-éster metílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449018 5 g 5 g
15459018 250 mg 250 miligramos
15439018 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62496.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 45214-91-3 | C11H19NO6 | 261.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 45214-91-3
Fórmula molecular C11H19NO6
Peso molecular (g/mol) 261.274
Número MDL MFCD00190794
Clave InChI OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
PubChem CID 7018756
Nombre IUPAC Ácido (2S)-5-metoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido