accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNH2

CAS RN 448934-01-8

IUPAC Nombre: 1-[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamine
Sinónimos: 1-[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamine
Peso molecular (g/mol): 219.33
Fórmula molecular: C13H21N3
InChi Key: GYRJZJZERXFNLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados