Learn More
4-(4-Metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535374 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10422114 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535374 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60313CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 448934-01-8
Fórmula molecular C13H21N3
Peso molecular (g/mol) 219.332
Número MDL MFCD08690316
Clave InChI GYRJZJZERXFNLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzylamine, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhexahydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methylamine
PubChem CID 18525905
Nombre IUPAC [4-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)fenil]metanamina
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.33
Porcentaje de pureza 97%